Merck
ENA458432344
Enamine
4-iodo-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c1-13-7-9(11)10(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
SOUIFOXXSMFKRP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233128
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)