Merck
ENA458432257
Enamine
3-iodo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.06
Numer MDL:
Iupac Name
3-iodo-5-methylene-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6IN3O2/c1-4-2-6(8(13)14)12-7(11-4)5(9)3-10-12/h2-3,11H,1H2,(H,13,14)
Klucz InChI
MHMOPQUZDGOPGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)