Merck
ENA458429469
Enamine
3-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.3
Numer MDL:
Iupac Name
1',5'-dimethyl-1-phenyl-1H,1'H-[3,4'-bipyrazole]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14N4O/c1-11-14(8-16-18(11)2)15-12(10-20)9-19(17-15)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
VVQRSHACUHYRRI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230259
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)