Merck
ENA458429286
Enamine
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)propane-1,3-dione
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-230076-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.37
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-230076-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C19H20O2/c1-12-5-7-16(9-14(12)3)18(20)11-19(21)17-8-6-13(2)15(4)10-17/h5-10H,11H2,1-4H3
Klucz InChI
ZAUPZWRXIWDJMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)