Merck
ENA458427996
Enamine
4-(hydrazinecarbonyl)benzene-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
471,60 zł
250 MG
594,45 zł
500 MG
904,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-228784-100MG
471,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
471,60 zł
250 MG
594,45 zł
500 MG
904,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-228784-100MG
471,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
228-230
Iupac Name
4-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O3S/c8-10-7(11)5-1-3-6(4-2-5)14(9,12)13/h1-4H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Klucz InChI
JIDAHYHCQJXNTD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784
Melting Point
228-230
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)