Merck
ENA458427807
Enamine
5-[(2-chloro-4-nitrophenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.65
Numer MDL:
Iupac Name
5-[(2-chloro-4-nitrophenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H8ClNO6/c13-9-5-7(14(17)18)1-3-10(9)19-6-8-2-4-11(20-8)12(15)16/h1-5H,6H2,(H,15,16)
Klucz InChI
QLEOLDBNQXUALN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228595
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228595
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)