Merck
ENA458427546
Enamine
3-[(2,3-dichlorophenoxy)methyl]-4-methoxybenzohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(2,3-dichlorophenoxy)methyl]-4-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C15H14Cl2N2O3/c1-21-12-6-5-9(15(20)19-18)7-10(12)8-22-13-4-2-3-11(16)14(13)17/h2-7H,8,18H2,1H3,(H,19,20)
Klucz InChI
FERLJSXKGQPYMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228335
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)