Merck
ENA458426973
Enamine
3-[(4-ethylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.3
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(4-ethylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-12-6-8-15(9-7-12)19-11-13-4-3-5-14(10-13)16(17)18/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
QWTJOHVRGADVRT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227762
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227762
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)