Merck
ENA458426588
Enamine
6-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.75
Numer MDL:
Iupac Name
6-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10;/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
MEHOLLNKUOYWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)