Merck
ENA458426243
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.26
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothien-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,7H,5-6,10H2
Klucz InChI
HGVCZXNKQGIFPG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)