Merck
ENA458425893
Enamine
4-(1H-imidazol-2-yl)butan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.12
Numer MDL:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-2-yl)-1-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7;;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);2*1H
Klucz InChI
UQAACVLBJRYAJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223885
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223885
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)