Merck
ENA458425531
Enamine
1-cyclopropyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Wybierz wielkość
100 MG
1302,30 zł
250 MG
1770,30 zł
500 MG
2671,20 zł
1 G
3367,35 zł
2.5 G
6397,65 zł
5 G
9363,60 zł
10 G
13 797,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-223734-100MG
1302,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1302,30 zł
250 MG
1770,30 zł
500 MG
2671,20 zł
1 G
3367,35 zł
2.5 G
6397,65 zł
5 G
9363,60 zł
10 G
13 797,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-223734-100MG
1302,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-cyclopropyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-2-8(1)9-10(7-11-9)3-5-12-6-4-10/h8-9,11H,1-7H2
Klucz InChI
RAXHZYMUQQRXCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223734
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223734
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)