Merck
ENA458425214
Enamine
3-fluoro-4-(propylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.77
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-fluoro-4-[(propylamino)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO4S2/c1-2-5-12-18(15,16)9-4-3-7(6-8(9)11)17(10,13)14/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
MIHILUWZYYOKEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223152
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223152
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)