Merck
ENA458424434
Enamine
3-butoxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
mp
59-62
Iupac Name
3-butoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-2-3-7-14-10-6-4-5-9(8-10)11(12)13/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
DNGXQBZMSWQUKS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113650
Melting Point
59-62
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113650
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)