Merck
ENA458424408
Enamine
N-methylsulfamoyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.11
Numer MDL:
Iupac Name
methylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/CH4FNO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3
Klucz InChI
WKBFOPPPPFIKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)