Merck
ENA458424345
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-15(2,3)18-14(17)10-9-13(16)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3
Klucz InChI
GSNPCIQEMIVIJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)