Merck
ENA457511557
Enamine
3-benzyl-1,4-diazepan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Numer MDL:
Iupac Name
3-benzyl-1,4-diazepan-2-one
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c15-12-11(13-7-4-8-14-12)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2,(H,14,15)
Klucz InChI
UCHOEUCVEUIWFO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222322
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222322
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)