Merck
ENA457511365
Enamine
4-(methoxymethyl)oxan-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-9-6-7(8)2-4-10-5-3-7/h2-6,8H2,1H3
Klucz InChI
RKTQBNBFFHFZPT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)