Merck
ENA457510663
Enamine
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)pyridine-3-carbonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-222493-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.7
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-222493-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O/c13-11-6-9(7-14)8-15-12(11)16-10-4-2-1-3-5-10/h6,8,10H,1-5H2
Klucz InChI
NNOAZEFQNUHLBV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)