Merck
ENA457510148
Enamine
(2-ethyl-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.65
Numer MDL:
Iupac Name
(2-ethyl-4-methyloxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-3-7-9-5(2)6(4-8)10-7;/h3-4,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ANYNVJVGLLUJRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221230
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221230
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)