Merck
ENA457509858
Enamine
1-[(pyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.21
Numer MDL:
mp
86-92
Iupac Name
1-(pyridin-3-ylmethyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-9-11-4-5-12(9)7-8-2-1-3-10-6-8/h1-3,6H,4-5,7H2,(H,11,13)
Klucz InChI
NIRRQAZKFGNFGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220538
Melting Point
86-92
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220538
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)