Merck
ENA457509749
Enamine
1-(2-fluorophenyl)pyrrolidin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(12)7-13/h1-4,8H,5-7,12H2
Klucz InChI
AYYDBSMIDLAYJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220320
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)