Merck
ENA457509747
Enamine
1-methanesulfonyl-N-methylpyrrolidin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.72
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(methylsulfonyl)pyrrolidin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c1-7-6-3-4-8(5-6)11(2,9)10;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
CBPNALYCKRBIDX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220318
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220318
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)