Merck
ENA457509694
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine
Wybierz wielkość
100 MG
1232,10 zł
250 MG
1670,85 zł
50 MG
1670,85 zł
500 MG
2519,10 zł
1 G
3174,30 zł
2.5 G
5403,15 zł
5 G
9117,90 zł
10 G
15 599,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-220197-100MG
1232,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1232,10 zł
250 MG
1670,85 zł
50 MG
1670,85 zł
500 MG
2519,10 zł
1 G
3174,30 zł
2.5 G
5403,15 zł
5 G
9117,90 zł
10 G
15 599,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-220197-100MG
1232,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
121-123
Iupac Name
4-chloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H
Klucz InChI
UQVRJQIPHNERBR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Melting Point
121-123
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)