Merck
ENA457509579
Enamine
1-(3-chloropyridin-2-yl)propan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-chloro-2-pyridinyl)acetone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)5-8-7(9)3-2-4-10-8/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
KEJZWIZEALXZIL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219913
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)