Merck
ENA457509482
Enamine
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7,10H
Klucz InChI
HSVFGFUYGCSEFY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)