Merck
ENA457509040
Enamine
2-methylthiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NSYHYZOBGJOIMD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)