Kluczowe dokumenty
ENA457508924
Enamine
4-cyclopropylbutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
4-cyclopropylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O/c8-6-2-1-3-7-4-5-7/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
ZBSZQTUXBJZOLE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218594
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)