Merck
ENA457508461
Enamine
2-methyl-2-(3-methylpyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(3-methyl-2-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-8-5-4-6-12-9(8)10(2,3)7-11/h4-6H,7,11H2,1-3H3
Klucz InChI
UEJJYNPYYHBIGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211580
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211580
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)