Merck
ENA457508372
Enamine
1-fluoro-2-iodonaphthalene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
11-13
Iupac Name
1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6FI/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6H
Klucz InChI
SWMWTRKWOARCIG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Melting Point
11-13
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)