Merck
ENA457508213
Enamine
rac-(1R,2S)-2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-6-4-9(5-7-15)10-8-11(10)12(16)17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1
Klucz InChI
RMNKRWVTEOFMCN-WDEREUQCSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218495
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218495
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)