Merck
ENA455586364
Enamine
(2R,5S)-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.27
Numer MDL:
mp
254-258
Iupac Name
(2R,5S)-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-7-11(13(17)18)14(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+
Klucz InChI
QREMUNONTQIPQO-PHIMTYICSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217756
Melting Point
254-258
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217756
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)