Merck
ENA455585619
Enamine
1-bromo-2-(propan-2-yl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
LECYCYNAEJDSIL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155543
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155543
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)