Merck
ENA455585496
Enamine
2-methyl-5-nitrofuran-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.11
Numer MDL:
mp
154-155
Iupac Name
2-methyl-5-nitro-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO5/c1-3-4(6(8)9)2-5(12-3)7(10)11/h2H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
NXPDJCKSBLMJII-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213595
Melting Point
154-155
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213595
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)