Merck
ENA455585241
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.64
Numer MDL:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3S/c1-9-4-5(2-3-5)10(6,7)8/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
DRWLNOFTEHFOKN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210286
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210286
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)