Merck
ENA448969805
Enamine
sodium 2-methylpropane-1-sulfinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Numer MDL:
Iupac Name
sodium 2-methyl-1-propanesulfinate
Inchi Code
1S/C4H10O2S.Na/c1-4(2)3-7(5)6;/h4H,3H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RGCVGPRJRNTWCB-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216225
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216225
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)