Merck
ENA448969736
Enamine
N,5-dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.19
Numer MDL:
mp
112-114
Iupac Name
N-methyl-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amine
Inchi Code
1S/C4H7N3S/c1-3-6-7-4(5-2)8-3/h1-2H3,(H,5,7)
Klucz InChI
VJRHHVGPZXCQSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216149
Melting Point
112-114
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216149
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)