Merck
ENA448969607
Enamine
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.1
Numer MDL:
Iupac Name
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H13Br/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8/h7H,1-6H2
Klucz InChI
AWCGALZJVRGRBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)