Merck
ENA448969555
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
1509,30 zł
250 MG
2170,35 zł
500 MG
3410,55 zł
1 G
4375,80 zł
2.5 G
8570,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-215188-100MG
1509,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1509,30 zł
250 MG
2170,35 zł
500 MG
3410,55 zł
1 G
4375,80 zł
2.5 G
8570,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.63
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-215188-100MG
1509,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-10(9(11)12)6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-10/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
LOWDXWQZUWBHMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)