Merck
ENA448969395
Enamine
[2-(dimethylamino)pyridin-3-yl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.2
Numer MDL:
Iupac Name
[2-(dimethylamino)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-10(2)8-7(6-11)4-3-5-9-8/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
HMHBUFYQGHBUHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214670
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214670
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)