Merck
ENA448969225
Enamine
(2R)-2-[(5-bromopyridin-2-yl)formamido]propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.09
Numer MDL:
Iupac Name
(2R)-2-{[(5-bromo-2-pyridinyl)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O3/c1-5(9(14)15)12-8(13)7-3-2-6(10)4-11-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
BJOMPCIXUQNNBH-RXMQYKEDSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214114
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214114
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)