Merck
ENA448968678
Enamine
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
131-136
Iupac Name
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-6-4-8(2-1-3-8)5-7(11)9-6/h1-5H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
IJCMKTBWSPSWHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
Melting Point
131-136
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)