About This Item
Iupac Name
3-cyclopropylpropanal
Inchi Code
1S/C6H10O/c7-5-1-2-6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
ZPVHPQORXWAGSU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193295
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193295
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)