Merck
ENA448968550
Enamine
2-(N-ethylprop-2-enamido)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Iupac Name
[acryloyl(ethyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-3-6(9)8(4-2)5-7(10)11/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
NQAYDNHKIKCYNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187020
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187020
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)