Merck
ENA448968242
Enamine
4-(2,4-difluorophenyl)butan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,4-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O/c1-7(13)2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BEYSSUKUIDCBQF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211027
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211027
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)