Merck
ENA448968223
Enamine
4,5-dimethyl-1H-imidazole-2-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.2
Numer MDL:
mp
268-270
Iupac Name
4,5-dimethyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-3-4(2)7-5(8)6-3/h1-2H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
RJZVFQDMZHOHKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139028
Melting Point
268-270
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139028
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)