Merck
ENA448967870
Enamine
1-[(5-amino-2-chlorophenyl)sulfanyl]-N,N-dimethylformamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.72
Numer MDL:
Iupac Name
S-(5-amino-2-chlorophenyl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2OS/c1-12(2)9(13)14-8-5-6(11)3-4-7(8)10/h3-5H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
NUOHRNMZRFXIIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211496
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211496
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)