Kluczowe dokumenty
ENA448967824
Enamine
ethyl 6,6-dimethylhept-4-enoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Iupac Name
ethyl (E)-6,6-dimethylhept-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-5-13-10(12)8-6-7-9-11(2,3)4/h7,9H,5-6,8H2,1-4H3/b9-7+
Klucz InChI
QBLMJNSFPVTGSN-VQHVLOKHSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)