Merck
ENA447958687
Enamine
4,6-dichloro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
1284,75 zł
250 MG
1746,90 zł
500 MG
2636,10 zł
1 G
3320,55 zł
2.5 G
6479,55 zł
5 G
11 738,70 zł
10 G
16 670,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-210123-100MG
1284,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1284,75 zł
250 MG
1746,90 zł
500 MG
2636,10 zł
1 G
3320,55 zł
2.5 G
6479,55 zł
5 G
11 738,70 zł
10 G
16 670,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-210123-100MG
1284,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4,6-dichloro-2-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N3O/c10-7-6(5-15)8(11)13-9(12-7)14-3-1-2-4-14/h5H,1-4H2
Klucz InChI
QPQPNBHOKOYKQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)