Merck
ENA447958345
Enamine
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.11
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H2,12,13);1H
Klucz InChI
SBCQWOMPWBRMJK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211038
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211038
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)